Learn More
Bohlender™ PTFE Stirrer Shafts with Blade
Codice prodotto. 10083271
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Gentle Stirring
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10083271 Gentle Stirring Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083271 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore C 38106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.78€
    222.82€ / pezzi 1
    Risparmia 114.96€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Provides a gentle stirring action which creates tangential flow with little turbulence.
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • PTFE-jacketed stainless steel shaft
  • Blade made completely of PTFE
  • Chucking diameter of 6.5 mm
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gentle Stirring
Materiale PTFE, Stainless Steel