Learn More
Bohlender™ PTFE Stirrer Shafts with One Paddle
Codice prodotto. 10207551
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
800 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10207551 800 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10207551 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore C37910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.10€
    263.50€ / pezzi 1
    Risparmia 74.60€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 06-11-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) The product is sucked bottom-up, very good axial flow with low shear force
Include with One Paddle
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Quantità 1 Each
Tipo Stirring Shaft
Materiale PTFE