Learn More
Bohlender™ Rubinetto d'arresto a 3 vie con foro a T in PTFE
Codice prodotto. 10043511
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL14
GL18
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Dimensione della confezione
10043511 GL18 Pezzo
10043441 GL14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10043511 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore E 68818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.77€
    144.83€ / pezzi 1
    Risparmia 439.94€
    75% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 74 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la distribuzione di liquidi o gas
Min. Operating Temperature (Metric) Da –30 a 150 °C
Dimensioni filo GL18
Max. Operating Temperature (Metric) Da –30 a 150 °C
Product Type Valvola di chiusura a 3 vie