Learn More
Cowie Technology™ PTFE T-Type Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE T-Type Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
13.45€ - 16.60€
Specifica
Product Type | PTFE T-Type Connector |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10437552
|
Cowie Technology™
016.1103.7.2 |
44 mm | 29 mm | 14 mm | 6.8 mm |
13.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10591622
|
Cowie Technology™
016.1104.9.2 |
51.5 mm | 33.5 mm | 16 mm | 9 mm |
14.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10110192
|
Cowie Technology™
016.1105.2 |
51.5 mm | 33.5 mm | 16 mm | 11 mm |
16.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Bayonet fitting
- For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Specifica
PTFE T-Type Connector | |
Autoclavable | |
-200°C | |
White |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
1 Each | |
280°C |