Learn More
Fisherbrand™ PTFE T-Type Valve with Screw Lock
Plug Valve. Fisherbrand™ PTFE T-Type Valve with Screw Lock can be be sterlized at 135°C.
37.00€ - 37.45€
Specifica
Product Type PTFE T-Type Screw Valve
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 59 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10232142
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
4 mm
37.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10512782
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
3 mm
37.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Pressure 1 Bar at 100°C and 5 mm Hg
  • All contact parts are PTFE
Specifica
Specifica
PTFE T-Type Screw Valve
Autoclavable
59 mm
-200°C
43 mm
White/Blue
280°C
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
PTFE
PTFE Connectors
1 Each
20 mm
1 bar