Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout
Codice prodotto. 10646921 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
Diametro (sistema metrico):
78 mm
97 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10646921 250 mL 97 mm 50 mm Pezzo
10034330 150 mL 78 mm 43 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646921
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes spout for easy pouring. Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout is available in a variety of sizes.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
  • Molded spout for easy pouring
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Finitura interna Smooth
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 97 mm