Learn More
Cowie Technology™ PTFE Tall-form Evaporating Dish with Spout
Codice prodotto. 10577282 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Altezza (sistema metrico):
34 mm
50 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
10577282 100 mL 64 mm 50 mm Pezzo
10287900 180 mL 80 mm 50 mm Pezzo
10196710 25 mL 38 mm 34 mm Pezzo
10577092 50 mL 40 mm 50 mm Pezzo
10517482 350 mL 100 mm 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10577282
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reduce spills when pouring excess liquid with integrated molded spout. Cowie Technology™ PTFE Tall-form Evaporating Dish with Spout includes a super-smooth surface for \maximum water and solvent evaporation.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
  • Molded spout for easy pouring
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.33 fl oz.
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Include Spout
Finitura interna Smooth
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 64 mm