Learn More
VITLAB™ Nastro in PTFE
Descrizione
- For sealing and wrapping of threads and other connections
- High chemical resistance
- Working temperatures up to 250 °C
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Nastro |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12 mm |