Learn More
Bohlender™ Sonda per temperatura compatta in PTFE Lemo
Measure the temperature of aggressive liquids with these probes. Bohlender™ BOLA™ PTFE Temperature Probe Lemo™ Compacts feature universal chemical resistance and are ideal for use with built-in measurement cables.
568.16€ - 570.28€
Specifica
Product Type | Sonda a termocoppia compatta Lemo |
---|---|
Temperatura max (sistema metrico) | 250°C |
Min. Temperature (Metric) | -50°C |
Temperature Range (Metric) | Da -50 a 250 °C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10186412
|
Bohlender™
P1730-20 |
370 mm |
568.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10196412
|
Bohlender™
P1730-23 |
470 mm |
570.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Un sensore di misurazione PT 100 in un tubo di acciaio inox incapsulato in PTFE (1.4571)
- DE sonda di temperatura: 8 mm, DE puntale: 6 mm, DE anello colletto: 12 mm
- Collegamento per accoppiamento (tipo Lemo, formato presa 1, sistema a 4 fili) fissato direttamente all'estremità della sonda
Specifica
Sonda a termocoppia compatta Lemo | |
250°C | |
-50°C | |
Da -50 a 250 °C |