Learn More
Bohlender™ PTFE Temperature Probes
Codice prodotto. 10640752
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
360 mm
560 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza sonda (sistema metrico) Dimensione della confezione
10640752 560 mm Pezzo
10043561 360 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10640752 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore P 175025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    237.81€ / pezzi 1
    Risparmia 60.76€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 560 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 560 mm
Product Type Temperature Probe
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (Metric) -200°C
Temperature Range (Metric) -200°C to +250°C