Learn More
Fisherbrand™ PTFE Test Tubes, Conical Bottom with Screw Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 45 mL |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | PTFE Test Tube Racks |
| Quantità | 1 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Product Type | Conical Tube |