Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 |
| Linea di prodotti | Fisherbrand |
| Lunghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Product Type | Round-bottom Test Tubes with Lip |