Learn More
Bohlender™ PTFE Thermometer Holders
Codice prodotto. 10441302
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-200°C to +250°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
10441302 -200°C to +250°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10441302 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore B 28603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.71€
    84.11€ / pezzi 1
    Risparmia 26.60€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 8 mm
Product Type Thermometer Holder
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (Metric) -200°C
Temperature Range (Metric) -200°C to +250°C