Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, parete sottile
Codice prodotto. 11703229 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Dimensione della confezione:
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11703229 29/32 pezzi 10
11773219 14/23 pezzi 10
11783219 19/26 pezzi 10
11733229 45/40 pezzi 10
11743229 50/42 pezzi 10
11723229 40/38 pezzi 10
16285991 60/64 pezzi 10
11713229 34/35 pezzi 10
11793219 24/29 pezzi 10
11793209 10/19 pezzi 10
11703219 12/21 pezzi 10
11753229 55/44 pezzi 10
11783209 7/16 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11703229
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Si inserisce tra le giunzioni in vetro a smeriglio standard per eliminare l'uso del grasso. Manicotto in PTFE a parete sottile Fisherbrand™ lunghezza B per gli standard europei adatto per vuoto basso o medio.
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Operates at medium to low vacuum
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Eliminates the need for grease
  • Wall thickness of 0.05mm
  • Sleeves are inert
Spezifikation
Da utilizzare con (applicazione) Previene grumi ed elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Materiale PTFE
Product Type Manicotti in PTFE
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Spessore 0.05 mm
Larghezza (sistema metrico) 29.2 mm
N. giunto rastremato standard 29/32
Tipo Parete sottile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.