Learn More
Fisherbrand™ Sonda per immersione totale in PTFE con cavo 1M
Codice prodotto. 11798542 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Supporti per provette PTFE e raccordi a pressione
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11798542 Supporti per provette PTFE e raccordi a pressione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11798542
Spedizione stimata: 03-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for use in autoclaves and most corrosive liquids. The PTFE-insulated total immersion probe includes 1m termination cable.
Designed for total immersion, suitable for use in autoclaves and most corrosive liquids.
  • Sensor: PRT100 Class A
  • Cable: 4 core PTFE insulated with PFA oversheath; fused to body
  • Termination: 1m lead
  • Supplied without plug
  • Diameter: 5mm
  • Probe length: 50mm
Specifica
Tipo Sonda per immersione totale in PTFE
Include 1m termination cable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Materiale PTFE
Tipi di sensore PRT100 Classe A
Da utilizzare con (applicazione) Temperatura di misurazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Supporti per provette PTFE e raccordi a pressione
Temperature Range (Metric) -180 - +280 °C
Diameter (Metric) Outside 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 15 g