Learn More
Fisherbrand™ Total Immersion Probes
Codice prodotto. 11724945 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PTFE Probe Holders and Compression Fittings
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11724945 PTFE Probe Holders and Compression Fittings Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11724945
Spedizione stimata: 09-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for total immersion. Fisherbrand™ Total Immersion Probes are suitable for use in autoclaves and most corrosive liquids.
  • Non-contaminating
  • Individually tested
  • 4 core PTFE insulated cable with PFA oversheath, fused to body
Order Info
LengthMetric
Specifica
Tipo Probe, PTFE Total Immersion
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Materiale PTFE
Tipi di sensore PRT100 Class A
Da utilizzare con (applicazione) Measuring temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Probe Holders and Compression Fittings
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 65 g