Learn More
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe
Codice prodotto. 16226071 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 5 mm
Lunghezza (sistema metrico):
2 m (Cable)
4 m (Cable)
5 m (Cable)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16226071 50 x 5 mm 5 m (Cable) Pezzo
16206071 50 x 5 mm 2 m (Cable) Pezzo
16216071 50 x 5 mm 4 m (Cable) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16226071
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe are suitable for use in autoclaves and most corrosive liquids.
  • Sensor - PRT100 Class A
  • Cable - 4 Core PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe
Materiale PTFE
Quantità 1
Tipi di sensore PRT100 Class A
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Dimensioni (L x P) 50 x 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 5 m (Cable)
Larghezza (sistema metrico) 5 mm