Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in PTFE
Codice prodotto. 15163206
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
9.5 mm
16 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19.6 mm
Dimensione della confezione:
10m
1m
25m
50m
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
15163206 10 mm 12 mm pezzi 12
11733169 1.6 mm 3.2 mm 10m
11802801 5 mm 7 mm 50m
11929974 16 mm 19.6 mm 1m
11989964 9.5 mm 13 mm 1m
11870782 2 mm 4 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15163206 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 07053509ND
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. PTFE Tubing withstands extreme temperatures, ideal for high-purity work.
  • Chemically inert tubing
  • Excellent chemical resistance
  • Will not leach into or absorb out of fluid being pumped
  • Extremely low gas permeability
  • Nontoxic
  • Virtually nonporous
  • Low coefficient of friction
  • Sterilize by EtO or autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.04 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.1 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (English) 16.4 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.04 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento di fluidi sottoposti a pressione o temperatura elevata nel settore chimico, farmaceutico, meccanico, elettrico, automobilistico
Min. Operating Temperature (English) -400°F
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione Confezione da 1
Flexibility Semirigid
Pressione massima 9 bar (at 20°C)
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) da –240 a 260 °C
Product Type Tubing