Learn More
Cytiva Tubo in PTFE
Codice prodotto. 10562414 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
10562414 3 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10562414 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18112116
Spedizione stimata: 03-11-2026
Per l'uso come accessorio per sistema cromatografico. I tubi in PTFE Cytiva hanno diametro interno di 1.6 mm.
  • Lunghezza 3 m
  • Politetrafluoroetilene(PTFE)
  • Diam. esterno 3.18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubi
Diametro (sistema metrico) esterno 3.18 mm
Overall Length (Metric) 3 m
Materiale PTFE