Learn More
Cowie Technology™ Tubo in PTFE
Codice prodotto. 10722223 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10722223 4 mm Pezzo
10068281 6 mm Pezzo
10078281 10 mm Pezzo
10742413 12 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10722223
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cowie Technology™ PTFE Tubing is designed to be used with PTFE Bayonet Valves and Connectors.
  • Chemically inert
  • Non-contaminating
  • Usable to 280°C
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Overall Length (Metric) 1 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con PTFE Bayonet Connectors & Valves
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Colore White
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C