Learn More
Cowie Technology™ Tubo in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (Metric) | 1 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con | PTFE Bayonet Connectors & Valves |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Vedi altri risultati |