Learn More
Masterflex™ Tubo in PTFE
Codice prodotto. 11726108 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Pressione massima:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Dimensione della confezione
11726108 8 mm 137 psi Pezzo
11779998 6.4 mm 274 psi Pezzo
11797305 1.6 mm 370 psi Pezzo
11789909 4 mm 294 psi Pezzo
11705948 3.2 mm 370 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11726108 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0660534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    161.46€ / pezzi 1
    Risparmia 23.54€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. Cole-Parmer™ PTFE Tubing won’t crack under heat or pressure.
Use this tubing for demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. Cole-ParmerTM PTFE Tubing won’t crack under heat or pressure.
  • Good for high-purity work.
  • Chemically inert, nontoxic and virtually nonporous
  • Excellent crack- and stress-resistance
  • Low coefficient of friction
  • Semitrasparente
  • Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550).
  • Intervallo di temperatura: °
  • Autoclave, ethylene oxide or dry heat
Specifica
Certificazione/Conformità FDA Compliant, USP, GMP
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Pressione massima 137 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C