Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in PTFE
Codice prodotto. 15153236
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
Dimensione della confezione:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15153236 1.6 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15153236 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 07053420LND
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    61.85€ / 10m
    Risparmia 19.15€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. PTFE Tubing withstands extreme temperatures, ideal for high-purity work.
  • Chemically inert tubing
  • Excellent chemical resistance
  • Will not leach into or absorb out of fluid being pumped
  • Extremely low gas permeability
  • Nontoxic
  • Virtually nonporous
  • Low coefficient of friction
  • Sterilize by EtO or autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.13 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Spessore (sistema imperiale) 1/32 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transfer fluid pressure or high temperature in the chemical, pharmaceutical, mechanical, electrical, automobile
Min. Operating Temperature (Metric) 20 °C
Quantità confezione 1 ciascuno
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Semirigid
Max. Operating Temperature (Metric) 20 °C