Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE Tweezers-Forceps
Codice prodotto. 15406195
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Stile punta:
Sharp
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile punta unitSize
15406195 100 mm Square Pezzo
15416195 200 mm Square Pezzo
15421487 100 mm Sharp Pezzo
15431487 200 mm Sharp Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15406195 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 038260.KT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Totally inert and non-contaminating
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tweezers-Forceps
Materiale PTFE
Stile punta Square
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm