Learn More
Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7)
Codice prodotto. 11537233 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Giunto rastremato standard:
19/22A Cone
24/40A Cone
29/42A Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11537233
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Permanently loaded composite PTFE/PEEK seal. Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7) contain a special fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
  • Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
  • High level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • No shedding
  • Self releasing joint ring
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm For glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE, Glass and Metal Shaft Stirrers
Da utilizzare con (applicazione) Alignment of shaft during mixing
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Quantità 1 Each
Giunto rastremato standard 19/22A Cone
Tipo PTFE Universal Stirrer Guide (V7)
Peso (sistema metrico) 240 g
Materiale PTFE