Learn More
Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7)
Codice prodotto. 11567233 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Giunto rastremato standard:
19/22A Cone
24/40A Cone
29/42A Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11567233 10 mm 24/40A Cone Pezzo
11537233 6 mm 19/22A Cone Pezzo
11547233 6 mm 24/40A Cone Pezzo
11557233 8 mm 24/40A Cone Pezzo
11577233 12 mm 29/42A Cone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11567233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    202.15€ / pezzi 1
    Risparmia 26.85€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Permanently loaded composite PTFE/PEEK seal. Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7) contain a special fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
  • Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
  • High level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • No shedding
  • Self releasing joint ring
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm For glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE, Glass and Metal Shaft Stirrers
Da utilizzare con (applicazione) Alignment of shaft during mixing
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Quantità 1 Each
Giunto rastremato standard 24/40A Cone
Tipo PTFE Universal Stirrer Guide (V7)