Descrizione
Use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. The universal stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
For use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. Unique design features include permanently loaded composite PTFE/PEEK seal and a specifically fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
- High-level of chemical resistance
- Anti-whip and reduced vibration
- Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
- No shedding
- Self-releasing joint ring
- Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) albero | 5/16 pollice |
| Diametro (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori ad asta in PTFE, vetro e metallo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Allineamento dell'asta durante la miscelazione |
| Altezza (sistema metrico) | 96 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Giunto rastremato standard | Cone Size: 24/29 |
| Tipo | Guida agitatore universale in PTFE |
| Peso (sistema metrico) | 242.5 g |
| Vedi altri risultati |