Learn More
Fisherbrand™ Guida agitatore universale in PTFE (V7)
Codice prodotto. 10661153 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Giunto rastremato standard:
Cone Size: 19/26
Cone Size: 24/29
Cone size: 29/32
Cone size: 34/35
Cone size: 45/40
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10661153 10 mm Cono 29/32B Pezzo
10416142 6 mm Cone Size: 24/29 Pezzo
10763093 8 mm Cone Size: 19/26 Pezzo
10678512 10 mm Cono 24/29B Pezzo
10486322 8 mm Cone Size: 24/29 Pezzo
10549622 12 mm Cone size: 29/32 Pezzo
10681343 16 mm Cone size: 34/35 Pezzo
10640773 6 mm Cone Size: 19/26 Pezzo
10476702 16 mm Cone size: 45/40 Pezzo
10010162 10 mm Cone size: 34/35 Pezzo
10213082 12 mm Cone size: 34/35 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10661153
Support Your Health Science Research
Usa il codice promozionale 28030
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro, metallo e PTFE. La guida per agitatore universale presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. The universal stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
For use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. Unique design features include permanently loaded composite PTFE/PEEK seal and a specifically fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
  • High-level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
  • No shedding
  • Self-releasing joint ring
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) albero 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori ad asta in PTFE, vetro e metallo
Da utilizzare con (applicazione) Allineamento dell'asta durante la miscelazione
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Quantità 1 ciascuno
Giunto rastremato standard Cono 29/32B
Tipo Guida agitatore universale in PTFE