Learn More
Fisherbrand™ PTFE Vial
Codice prodotto. 10762793 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10762793 25 mL Pezzo
10650283 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762793
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thick wall construction. Fisherbrand™ PTFE Vials are ideal for storing aggressive or expensive materials.
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Materiale PTFE
Volume (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of hazardous chemicals
Graduato No
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 1 Ea.
Dimensione chiusura 45 mm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 64 mm