Learn More
Bohlender™ PTFE Watch Dishes
Codice prodotto. 10185691
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10185691 75 mm Pezzo
10134631 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10185691 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A20002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.55€
    9.03€ / pezzi 1
    Risparmia 2.52€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for use in applications such as blends or covering vessels.
  • Convex shape
  • Universal chemical resistance
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • FDA conformity
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Descrizione Universal chemical resistance
Materiale PTFE
Forma Convex
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Blend, Covering Vessel
Temperature Range (Metric) -200°C to +250°C
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm