Learn More
VITLAB™ PTFE Watch Glass
Codice prodotto. 10080731
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10080731 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10080731 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 113197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.90€
    11.47€ / pezzi 1
    Risparmia 2.43€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Used as Beaker Covers
Diametro (sistema metrico) 50 mm