Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
Codice prodotto. 10718361 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
80 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10718361 80 mm Pezzo
10485811 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718361 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 150912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.25€
    19.95€ / pezzi 1
    Risparmia 2.30€
    10% Sconto
In stock
PTFE construction. Ideal for covering PTFE beakers.
  • PTFE construction
  • Excellent chemical resistance
  • Ideal for covering PTFE beakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Watch Glass
Diametro (sistema metrico) 80 mm