Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
Codice prodotto. 10088490 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10088490 125 mm Pezzo
10425651 40 mm Pezzo
10252211 65 mm Pezzo
10303771 75 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10088490 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 150920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25€
    35.21€ / pezzi 1
    Risparmia 4.04€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
PTFE Watch Glasses are ideally suited for covering beakers.
  • Constructed of PTFE
  • Ideal for covering PTFE beakers
  • Excellent chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beaker
Diametro (sistema metrico) 125 mm