Learn More
PTP Set (contains one of each of the following: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC), VHG™
Codice prodotto. 30002977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002977 Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002977 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGVPTPSET1
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
PTP Set (contains one of each of the following: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico VHG-VPTPMO-25G
Nomi componenti o analita VHG-VPTPMO-25G
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Quantità Set