Learn More
PTP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 16888333 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16888333 20 μL 20µL
16878333 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16888333 Fornitore Proteintech N. del fornitore 113341AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Protects DRG1 from proteolytic degradation.
Specifica
Antigene PTP1B
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.35 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene PTPN1
N. accesso geni P18031, P20417, P35821
Alias gene PTP 1B, PTP1B, PTPN1
Simboli geni PTPN1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno PTP1B Fusion Protein Ag1878
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 19246, 24697, 5770
Target Species Mouse, Rat, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG