Learn More
PTPN18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PTPN18
Concentrazione 0.32 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897454
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17551-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887454
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17551-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Differentially dephosphorylate autophosphorylated tyrosine kinases which are known to be overexpressed in tumor tissues.
Specifica
Specifica
PTPN18
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q61152, Q99952
19253, 26469, 301333
PTPN18 Fusion Protein Ag11704
Primary
-20°C
PTPN18
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BDP1, Brain derived phosphatase, PTP HSCF, PTPN18
Ptpn18
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates