Learn More
PTPN9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PTPN9 |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899623
|
Proteintech
12109-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889623
|
Proteintech
12109-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
MEG2 is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains an N-terminal domain that shares a significant similarity with yeast SEC14, which is a protein that has phosphatidylinositol transfer activity and is required for protein secretion through the Golgi complex in yeast. This PTP was found to be activated by polyphosphoinositide, and is thought to be involved in signaling events regulating phagocytosis.Specifica
PTPN9 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O35239, P43378, Q641Z2 | |
266611, 56294, 5780 | |
PTPN9 Fusion Protein Ag2754 | |
Primary | |
-20°C | |
PTPN9 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MEG2, PTPase MEG2, PTPMEG2, PTPN9 | |
Ptpn9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |