Learn More
Puerarin, 98%
Codice prodotto. 15427929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427929 1 g 1g
15437929 5 g 5g
15447929 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15427929 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66528.03
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3681-99-0 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3681-99-0
Formula molecolare C21H20O9
Molecular Weight (g/mol) 416.38
Numero MDL MFCD00063399
InChI Key HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Sinonimo 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone
PubChem CID 53384442
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Puerarin
Punto di fusione 187°C to 189°C
Colore White
Quantità 1 g
Beilstein 64198
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol
Peso formulazione 416.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder