Learn More
Puerarin, TRC
Codice prodotto. 30136797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136797 5 mg 5mg
30005119 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136797 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8401305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3681-99-0
Formula molecolare C21 H20 O9
Molecular Weight (g/mol) 416.38
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Puerarin (6CI,7CI,8CI), 8-β-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Daidzein 8-C-glucoside, Kakonein, NPI 031G
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
Specifica
Materiale o nome chimico Puerarin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Peso formulazione 416.1107
Percent Purity >95%