Learn More
Buerkle™ Puerckhauer Soil Sampler
Codice prodotto. 10618898 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
810 mm
1175 mm
Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna:
20 mm
25 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
20 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna Dimensione della confezione
10618898 810 mm 20 mm 20 mm Pezzo
11892303 1175 mm 25 mm 28 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10618898 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53505012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    434.13€ / pezzi 1
    Risparmia 65.87€
    13% Sconto
In stock
Puerckhauer soil sampler for heavy and stony soils.
  • Depth graduation 10 cm divisions
  • Attachable handle, with non-slip plastic grips
  • Reinforced impact head
  • Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Puerckhauer Soil Sampler
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Attachable handle, with non-slip Plastic grips
Tipo di maniglia T-shape
Graduato Si
Da utilizzare con (applicazione) Heavy and Stony Soils
Peso (sistema metrico) 2400 g
Diametro (sistema imperiale) 0.51 in.
Diametro (sistema imperiale) apertura 23.62 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.79 in.
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 600 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna 20 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 20 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 31.89 in.
Lunghezza (sistema metrico) 810 mm