Descrizione
- Depth graduation 10 cm divisions
- Attachable handle, with non-slip plastic grips
- Reinforced impact head
- Stainless steel
Specifica
Specifica
| Product Type | Puerckhauer Soil Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Include | Attachable handle, with non-slip Plastic grips |
| Graduato | Si |
| Da utilizzare con (applicazione) | Heavy and Stony Soils |
| Peso (sistema metrico) | 3800 g |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.71 in. |
| Diametro (sistema imperiale) apertura | 39.37 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.98 in. |
| Vedi altri risultati |