missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pulcherriminic Acid, TRC

Codice prodotto. 30415241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30415241 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30415241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9997502.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Pulcherriminic Acid
CAS 957-86-8
Formula molecolare C12 H20 N2 O4
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Pulcherriminic Acid, 2,5-Pyrazinediol','3,6-bis(2-methylpropyl)-','1,4-dioxide (9CI','ACI), 2,5-Pyrazinediol','3,6-diisobutyl-','1,4-dioxide (7CI','8CI), Pulcherriminic acid
InChI Formula InChI=1S/C12H20N2O4/c1-7(2)5-9-11(15)14(18)10(6-8(3)4)12(16)13(9)17/h7-8,15-16H,5-6H2,1-4H3
SMILES CC(C)Cc1c(O)[n+]([O-])c(CC(C)C)c(O)[n+]1[O-]
IUPAC Name 3,6-bis(2-methylpropyl)-1,4-dioxidopyrazine-1,4-diium-2,5-diol
Molecular Weight (g/mol) 256.298
Peso formulazione 256.142
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.