Learn More
Pulegone, 92%, pract.
Codice prodotto. 10453551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10453551 100 g Bottiglia in vetro 100g
10065193 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10453551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418501000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Pulegone, CAS # 89-82-7, is a compound found in the oils of certain plant species including peppermint, catnip, and pennyroyal. | CAS: 89-82-7 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Pulegone is a p-menthane monoterpenoid and a known carcinogen
• Pulegone has a minty odor and taste at certain concentrations
Applications
• Pulegone may be useful as a natural insecticide
• Suitable for cell culture and in vivo research on toxicity, cellular redox state, and gene mutation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-82-7
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00063000
InChI Key NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo --pulegone, s---pulegone, pulegone,-, unii-hl7z89m60h, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethylidene-, s, s-p-menth-4 8-en-3-one, s-2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone, 5s-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
PubChem CID 638012
ChEBI CHEBI:81226
IUPAC Name (5S)-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pulegone
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9310g/mL
Punti di ebollizione 97°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4850 to 1.488
Quantità 100 g
Beilstein 07, 81
Indice di Merck 15, 8046
Gravità specifica 0.931
Condizione di rotazione specifica +21° (20°C neat)
Rotazione specifica + 21
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 92%
Grado Practical
Forma fisica Liquid