Learn More
MedChemExpress Pulsatilla saponin D
Codice prodotto. 16411528
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16411528 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411528 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0834
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Pulsatilla saponin D (SB365), isolated from the root of Pulsatilla koreana Nakai, is an anti-tumor agent.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 913.1 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
CAS 68027-15-6
Product Type Natural Products
Purezza 98.47%
Solubilità DMSO : ≥ 39 mg/mL (42.71 mM)
Sinonimo SB365∣ Hederacolchiside A
Bersaglio Apoptosis
Quantità 5 mg