missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash SumoGrip Orange Nitrile Disposable Gloves, Style 4070
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30058152
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30058152

Marca: Chemsplash 4070.450.006

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Single-use gloves with diamond grip pattern offering secure grip in oily conditions. Nitrile material is also suitable for chemical splash protection and features elasticated properties to allow for ease of use and fit.

  • Premium Comfort Nitrile Glove
  • Suma Grip on Palm and Back
  • Chemical Resistant to EN374 Type B
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • Thickness: 9.8 mil, Weight: 8.0 g
  • AQL: 1.5
  • CE and UKCA Approved
  • Features a diamond grip pattern for secure grip in oily conditions.
  • Offers chemical splash protection and is designed with elastic properties for a snug and comfortable fit.
  • Suitable for use in BRC approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Does not contain PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 / Type B, EN ISO: 374-5:2016
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Orange
Finger Thickness (English) 9.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.25 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 9.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.25 mm
Product Type Disposable Gloves
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 9.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Rolled
Rivestimento interno Unlined
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato