Learn More
Pumice stone, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10616782 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10616782 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10616782 Fornitore JT Baker N. del fornitore 1926.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.39€
    134.78€ / 1kg
    Risparmia 84.61€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-03-2027
Laboratory Reagent
  • Acid-soluble substances: max. 6.0%
  • Iron (Fe): Passes Test
  • Water Soluble Substances: max. 0.20%
Specifica
Imballaggio Glass Bottle for Solids
Quantità 1 kg
CAS 1332-09-8
Punto di fusione >500°C
Formula molecolare Al2O5Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC Name oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molecular Weight (g/mol) 162.04