Learn More
Pumice Stone, Granular, 4 to 6mm, Solstice
Codice prodotto. 15665730 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15665730 1 kg Poly Bottle 1kg
15675730 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15665730 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 517531KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Granular, 4-6 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-09-8
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC Name oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pumice stone
Imballaggio Poly Bottle
Odore Odorless
Colore Gray
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport