Learn More
Pumice stone, granular (approx. 1-5 mm)
Codice prodotto. 10045293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10045293 250 g Plastic Bottle 250g
10370134 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10045293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390042500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1332-09-8 | C28H37FO7 | 509.626 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-09-8
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC Name oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pumice stone
Forma fisica Granular Stones
Imballaggio Plastic Bottle
Colore Brown/Gray
Quantità 250 g