Learn More
Pumice Stone, Technical, Granular, 7-9mm, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10676842 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10676842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10676842 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7800/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Solid
Imballaggio Plastic Powder Jar
Colore Gray
Quantità 500 g
CAS 1332-09-8
Formula molecolare Al2O5Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC Name oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molecular Weight (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482