Learn More
Pumice Stone, Technical, Powder, 240 Mesh, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10294580 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 kg
Dimensione della confezione:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10294580 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10294580 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7760/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Solid
Imballaggio Plastic Powder Jar
Colore Gray
Quantità 3 kg
CAS 1332-09-8
Formula molecolare Al2O5Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC Name oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molecular Weight (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482